Potassium thiocyanate 99% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium sulfocyanure
ACRO424230025EA 238 EUR InStock
ACRO424230025 ACRO424230050 ACRO424235000
Potassium thiocyanate 99% ACS
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97,18 g/mol
Point de fusion: 170…179 °C
Densité: 1,886 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité