L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium thiocyanate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Potassium rhodanide
MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 77.6 EUR InStock
1.05124.1000 1.05124.9050
Potassium thiocyanate, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité