Potassium thiocyanate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P753.1 P753.2
ROTHP753.1EA 92.9 EUR InStock
ROTHP753.1 ROTHP753.2
Potassium thiocyanate
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité