Séléniure de sodium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
36187.03EA 408 EUR InStock
36187.03 36187.06
Séléniure de sodium ≥99.8% (base métaux)
Séléniure de sodium
Formule: Na₂Se
MW: 124,94 g/mol
Point de fusion: >875 °C
Densité: 2,625
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014240
Numéro CAS: 1313-85-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08821
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité