Sodium sulfite
Fournisseur: Roth Carl
8637.1 8637.2
ROTH8637.1EA 24.9 EUR InStock
ROTH8637.1 ROTH8637.2
Sodium sulfite
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: > 500 °C
Densité: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
ATTEINDRE: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité