Sulfate de caesium 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO218700100EA 23.5 EUR InStock
ACRO218700100 ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218702500
Sulfate de caesium 99+%, pur
Sulfate de caesium
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361,87 g/mol
Point d'ébullition: 1900 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1005 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010959
Numéro CAS: 10294-54-9
Merck Index: 13,02025
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité