Sulfate de caesium ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
14559.14 14559.22
14559.14EA 88 EUR InStock
14559.14 14559.22
Sulfate de caesium ≥99.99% (base métaux)
Sulfate de caesium
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361,87 g/mol
Point d'ébullition: 1627 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1010 °C
Densité: 4.243
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010959
Numéro CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité