Sulfate de caesium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 39.1 EUR InStock
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Sulfate de caesium ≥99%
Sulfate de caesium
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361,87 g/mol
Point d'ébullition: 1627 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1010 °C
Densité: 4.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010959
Numéro CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité