Sulfate de caesium
Fournisseur: Roth Carl
9355.1 9355.2
ROTH9355.1EA 155 EUR InStock
ROTH9355.1 ROTH9355.2
Sulfate de caesium
Sulfate de caesium
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361,87 g/mol
Point d'ébullition: 1627 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1010 °C
Densité: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010959
Numéro CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité