Potassium sulfate 99+% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
424210010 424212500
ACRO424210010EA 96.4 EUR InStock
ACRO424210010 ACRO424212500
Potassium sulfate 99+% pour biochimie
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1689 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1067 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Solubility (10 g in 150 ml water) Clear colorless
pH 5.5 to 8.5 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité