Potassium sulfate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
10845.06 10845.14
10845.06EA 72.5 EUR InStock
10845.06 10845.14
Potassium sulfate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Potassium sulfate
Purity: 99.997% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2O4S Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formule: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Point d'ébullition: 1689 °C
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2.662
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité