Potassium sulfate ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
30485.06 30485.14 30485.22
30485.06EA 47.9 EUR InStock
30485.06 30485.14 30485.22
Potassium sulfate ≥99.99% (base métaux)
Potassium sulfate
Purity: 99.99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1689 °C
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2.662
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité