Potassium sulfate 99.0-101.0% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05150.1000 1.05150.9029
1.05150.1000EA 1330 EUR InStock
1.05150.1000 1.05150.9029
Potassium sulfate 99.0-101.0% (alcalimétrie, calculée sur la substance anhydre), cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité