Potassium sulfate
Fournisseur: Roth Carl
X889.1 X889.2 X889.3 X889.5
ROTHX889.1EA 17.9 EUR InStock
ROTHX889.1 ROTHX889.2 ROTHX889.3 ROTHX889.5
Potassium sulfate
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité