Potassium hydrogénosulfate 98.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium sulfate acidePotassium bisulfate
ACRO207755000EA 57.4 EUR InStock
ACRO207755000 ACRO207750025
Potassium hydrogénosulfate 98.5% pour analyses
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité