Potassium hydrogénosulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Potassium sulfate acidePotassium bisulfate
0198.0500EA 51.65 EUR InStock
0198.0500
Potassium hydrogénosulfate, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acidity (as H2SO4) 35.0 - 37.0 %
Calcium and Magnesium Precipitate max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter and NH4OH Precipitate max. 0.01 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité