Potassium hydrogénosulfate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Potassium sulfate acidePotassium bisulfate
MOLE19700986-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE19700986-1KG
Potassium hydrogénosulfate
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité