Potassium hydrogénosulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Potassium sulfate acidePotassium bisulfate
27011.460EA 0 EUR InStock
27011.460 27011.294 27011.237
Potassium hydrogénosulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité