Potassium hydrogénosulfate
Fournisseur: Roth Carl
Danger
P020.1 P020.2
ROTHP020.1EA 34.9 EUR InStock
ROTHP020.1 ROTHP020.2
Potassium hydrogénosulfate
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
ONU: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité