Ammonium bifluorure
Danger
Synonyms: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
004041-5KG 004041-10KG 004041-1KG
FLUO004041-5KGEA 0 EUR InStock
FLUO004041-5KG FLUO004041-10KG FLUO004041-1KG
Ammonium bifluorure
Ammonium bifluorure
Formule: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
ONU: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité