Ammonium bifluorure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium hydrogénodifluorureBifluorure d'ammonium
21262.360EA 278 EUR InStock
21262.360
Ammonium bifluorure ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ammonium bifluorure
Formule: NH₄HF₂
MW: 57,04 g/mol
Point de fusion: 127 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
ONU: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité