Ammonium bifluorure 95%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 420 EUR InStock
224820-2.5KG 224820-500G
Ammonium bifluorure 95%, Qualité Réactif
Ammonium bifluorure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: NH₄HF₂
Point de fusion: 126 °C (Sublimation point 1.013 hPa)
Densité: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
ONU: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité