Hexaborure de calcium ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41721.18 41721.30 41721.A1
41721.18EA 54.8 EUR InStock
41721.18 41721.30 41721.A1
Hexaborure de calcium ≥95%
Hexaborure de calcium
Purity: 95+% CAS No.: 12007-99-7 Molecular Formula: CaB6 Formula Weight: 104.95 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 2.30 Melting Point: 2235° MDL No.: MFCD00148904
Formule: B₆Ca
MW: 104,94 g/mol
Point de fusion: 2235 °C
Densité: 2.30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148904
Numéro CAS: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité