Bromure de baryum, anhydre 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
315380500 315382500
ACRO315380500EA 78.9 EUR InStock
ACRO315380500 ACRO315382500
Bromure de baryum, anhydre 99%, pur
Bromure de baryum
Formule: BaBr₂
Point d'ébullition: 1835 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003444
Numéro CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00995
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité