Bromure de baryum, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
16792.18 16792.30
16792.18EA 86.3 EUR InStock
16792.18 16792.30
Bromure de baryum, anhydre 99%
Bromure de baryum
Purity: 99% CAS No.: 10553-31-8 Molecular Formula: BaBr2 Formula Weight: 297.14 Physical Form: Powder Density: 4.781 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 850° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003444
Formule: BaBr₂
Point d'ébullition: 1835 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 850 °C
Densité: 4.781
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003444
Numéro CAS: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,968
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité