Bromure de calcium, anhydre ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
87893.09 87893.18 87893.30
87893.09EA 34 EUR InStock
87893.09 87893.18 87893.30
Bromure de calcium, anhydre ≥99.5%
Bromure de calcium
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-41-5 Molecular Formula: CaBr2 Formula Weight: 199.90 Physical Form: -50 Mesh Powder Density: 3.353 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 806-812° Solubility: Freely soluble in water, methanol, ethanol. Soluble in acetone. Insoluble in dioxane, chloroform, ether Merck Reference: 14,1654 MDL No.: MFCD00010902
Photography, dehydrating agent, manufacturing of mineral water, fire retardant, wood preservative, freezing mixture, road treatment
Formule: Br₂Ca
MW: 199,89 g/mol
Point d'ébullition: 806…812 °C
Point de fusion: 730 °C
Densité: 3.353
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010902
Numéro CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6
Merck Index: 14,1654
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité