Bromure de strontium, anhydre ≥99% (base métaux, sauf Ba) (max. 0,1% Ba)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
16791.18 16791.30
16791.18EA 228 EUR InStock
16791.18 16791.30
Bromure de strontium, anhydre ≥99% (base métaux, sauf Ba) (max. 0,1% Ba)
Bromure de strontium
Purity: 99% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: Br2Sr Formula Weight: 247.44 Physical Form: Granular Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Formule: Br₂Sr
Point d'ébullition: 2146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 643 °C
Densité: 4.216
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049548
Numéro CAS: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité