Strontium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4473.1EA 27.9 EUR InStock
ROTH4473.1
Strontium chlorure
Strontium chlorure
Formule: Cl₂Sr
MW: 158,53 g/mol
Point d'ébullition: 1250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 868 °C
Densité: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011249
Numéro CAS: 10476-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité