Baryum perchlorate, anhydre 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO221275000EA 221 EUR InStock
ACRO221275000 ACRO221271000
Baryum perchlorate, anhydre 99%, très pur
Baryum perchlorate
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Point de fusion: 505 °C
Densité: 3,2 g/cm³
Point d'éclair: (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
ONU: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01016
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité