Baryum perchlorate, anhydre
Fournisseur: Thermo Scientific
11657.22EA 67.4 EUR InStock
11657.22 11657.36
Baryum perchlorate, anhydre
Baryum perchlorate
Desiccant, ribonuclease determination
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Point de fusion: 505 °C
Densité: 3,20
Point d'éclair: 21 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
ONU: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01016
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité