Baryum perchlorate ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
21749.236EA 235 EUR InStock
21749.236
Baryum perchlorate ≥97.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Baryum perchlorate
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336,23 g/mol
Point de fusion: 505 °C
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003440
Numéro CAS: 13465-95-7
ONU: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01016
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in methanol Max. 0.1 %
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 4 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité