Perchlorate de magnésium, anhydre ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnésium perchlorate
11636.36EA 306 EUR InStock
11636.36 11636.22
Perchlorate de magnésium, anhydre ACS
Perchlorate de magnésium
Desiccant. Drying agent for gases
Formule: Cl₂MgO₈
MW: 223,21 g/mol
Point de fusion: 251 °C (déc.)
Densité: 2,21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011102
Numéro CAS: 10034-81-8
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5678
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité