Perchlorate de magnésium ≥85% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Magnésium perchlorate
222283-500GEA 378 EUR InStock
222283-500G
Perchlorate de magnésium ≥85% ACS, Fluka™
Perchlorate de magnésium
Formule: Cl₂MgO₈
MW: 223,21 g/mol
Point de fusion: 251 °C (déc.)
Densité: 2,21 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011102
Numéro CAS: 10034-81-8
ONU: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay of Mg Min. 10.0 %
Loss on drying (190°C) Max. 8 %
Titrable Acid Max. 0.005 meq/g
Titrable Base Max. 0.025 meq/g
Water absorbing capacity Min. 25 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité