Baryum carbonate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO423440025EA 167 EUR InStock
ACRO423440025 ACRO423445000
Baryum carbonate 99+% ACS
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Point d'ébullition: 1450 °C
Point de fusion: 811 °C
Densité: 4,43 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration excess HCl 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.7 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Water soluble titr. base ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité