Baryum carbonate 99.0-101.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
36236.36EA 92.5 EUR InStock
36236.36 36236.A1 36236.D3
Baryum carbonate 99.0-101.0% ACS
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Point de fusion: 811 °C
Densité: 4,43
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité