Baryum carbonate, Technipur®
Fournisseur: Merck
Attention
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 82.4 EUR InStock
1.01711.1000 1.01711.9050
Baryum carbonate, Technipur®
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité