L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Baryum carbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ300
1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.1000EA 208 EUR InStock
1.01714.1000 1.01714.9025
Baryum carbonate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197.34 g/mol
Point de fusion: 1350
Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ONU: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité