Baryum carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
21702.235EA 62.7 EUR InStock
21702.235 21702.292
Baryum carbonate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Alkali hydroxides+carbonates(as Ba(OH)2) Max. 0.015 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.015 %
Oxidising substances (as NO3) Max. 50 ppm
S (Sulphur) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Sr (Strontium) Max. 0.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité