Baryum carbonate
Fournisseur: Roth Carl
ROTHP008.1EA 115 EUR InStock
ROTHP008.1
Baryum carbonate
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité