L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Calcium carbonate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Marble
423515000 423510025 423511000
ACRO423515000EA 69.1 EUR InStock
ACRO423515000 ACRO423510025 ACRO423511000
Calcium carbonate 99+% ACS
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g ACRO423511000
Flacon plastique 500 g ACRO423515000
Flacon plastique 2,5 kg ACRO423510025
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité