Calcium carbonate, anhydre, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0179-1KGEA 236 EUR InStock
0179-1KG 0179-500G
Calcium carbonate, anhydre, Qualité Réactif
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité