Calcium carbonate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050 1.02059.0500
1.02059.0050EA 252 EUR InStock
1.02059.0050 1.02059.0500
Calcium carbonate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité