Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), précipité, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02064.9029 1.02064.9500
1.02064.9029EA 0 EUR InStock
1.02064.9029 1.02064.9500
Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), précipité, SAFC®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité