Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E170 (max. 0,0001% Al), précipité, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Carbonate de calcium
1.12120.9029EA 0 EUR InStock
1.12120.9029
Calcium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E170 (max. 0,0001% Al), précipité, SAFC®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité