Calcium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Carbonate de calcium
ROTHP012.2EA 72.9 EUR InStock
ROTHP012.2 ROTHP012.1
Calcium carbonate
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité