Calcium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
P013.1 P013.2
ROTHP013.1EA 19.5 EUR InStock
ROTHP013.1 ROTHP013.2
Calcium carbonate
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité