Carbonate de strontium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Strontium carbonate
PROONIST-987EA 1280 EUR InStock
PROONIST-987
Carbonate de strontium
Carbonate de strontium
Formule: CO₃Sr
MW: 147,63 g/mol
Point d'ébullition: 2647 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 1768,85 °C
Densité: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011250
Numéro CAS: 1633-05-2
Merck Index: 14,08838
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité