Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium hydroxycarbonate léger

Fournisseur: LOHMANN

LOHM1533672.9025EA 0 EUR InStock
LOHM1533672.9025
Magnésium hydroxycarbonate léger
Magnésium hydroxycarbonate


Formule: MgCO₃ (linear)
MW: 84,31 g/mol
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 12125-28-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité