Magnésium hydroxycarbonate léger Ph. Eur., BP, très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 447 EUR InStock
1.05828.9015 1.05828.9020
Magnésium hydroxycarbonate léger Ph. Eur., BP, très pur, SAFC®
Magnésium hydroxycarbonate
Formule: MgCO₃ (linear)
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité