Magnésium hydroxycarbonate léger
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3530.1EA 96.5 EUR InStock
ROTH3530.1
Magnésium hydroxycarbonate léger
Magnésium hydroxycarbonate
Formule: MgCO₃ (linear)
MW: 84,31 g/mol
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 12125-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité